Learn More
Thermo Scientific™ Sueros aglutinantes Remel™, Proteus O
Código de producto. 11953342
Change view
Click to view available options
Descripción:
Proteus OX19
Proteus OX2
Proteus OXK
Cantidad:
2 mL
Analitos detectables:
Controles positivos para las suspensiones teñidas para «Proteus»
Tamaño de la unidad:
2 ml
Código de producto. Descripción Cantidad Analitos detectables unitSize
11953342 Proteus OX19 2 mL Controles positivos para las suspensiones teñidas para «Proteus» 2 ml
15268674 Proteus OXK 2 mL Controles positivos para las suspensiones teñidas para «Proteus» 2 ml
15278674 Proteus OX2 2 mL Controles positivos para las suspensiones teñidas para «Proteus» 2 ml
3 options
Código de producto. 11953342
Marca: Thermo Scientific™ R30165801
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los sueros aglutinantes Remel, Proteus O se utilizan como controles positivos para suspensiones teñidas para Proteus.
Los sueros aglutinantes Remel, Proteus O se utilizan como controles positivos para suspensiones Proteus teñidas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Proteus OX19
Marcado CE Sí
Analitos detectables Controles positivos para las suspensiones teñidas para «Proteus»
Formato Vial
Tipo de empaquetado 2 ml/vial
Cantidad 2 mL