Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinating Sera, Neisseria meningitidis
Código de producto. 13245589
Change view
Click to view available options
Descripción:
Neisseria meningitidis grupo A
Neisseria meningitidis grupo B
Neisseria meningitidis grupo C
Neisseria meningitidis grupo D
Neisseria meningitidis grupo W135
Tamaño de la unidad:
2 ml
Código de producto. Descripción unitSize
13245589 Neisseria meningitidis grupo A 2 ml
13255589 Neisseria meningitidis grupo C 2 ml
11414079 Neisseria meningitidis grupo D 2 ml
13215599 Neisseria meningitidis grupo B 2 ml
13295589 Neisseria meningitidis grupo W135 2 ml
5 options
Código de producto. 13245589
Marca: Thermo Scientific™ R30166801
Se utilizan para la identificación serológica de N. meningitidis mediante aglutinación rápida en portaobjetos y procedimientos de CIE.
Los sueros aglutinantes Remel se utilizan para la identificación serológica de N. meningitidis mediante la aglutinación rápida en portaobjetos y procedimientos de CIE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Neisseria meningitidis grupo A
Marcado CE Sí
Analitos detectables N. meningitidis mediante aglutinación rápida en portaobjetos y procedimientos de CIE
Tipo Kit de pruebas de Neisseria Meningitidis
Grupo de organismos Grupo A
Clase de organismo diana Neisseria Meningitidis