Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinating Sera, Neisseria meningitidis
Código de producto. 13215599
Click to view available options
Descripción:
Neisseria meningitidis grupo A
Neisseria meningitidis grupo B
Neisseria meningitidis grupo C
Neisseria meningitidis grupo D
Neisseria meningitidis grupo W135
Tamaño de la unidad:
2 ml
Código de producto. 13215599
Marca: Thermo Scientific™ R30167501
Se utilizan para la identificación serológica de N. meningitidis mediante aglutinación rápida en portaobjetos y procedimientos de CIE.
Los sueros aglutinantes Remel se utilizan para la identificación serológica de N. meningitidis mediante la aglutinación rápida en portaobjetos y procedimientos de CIE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Neisseria meningitidis grupo B
Marcado CE Sí
Analitos detectables N. meningitidis mediante aglutinación rápida en portaobjetos y procedimientos de CIE
Tipo Kit de pruebas de Neisseria Meningitidis
Grupo de organismos Grupo B
Cantidad Each
Clase de organismo diana Neisseria Meningitidis