Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinating Sera, Haemophilus influenzae
Código de producto. 12643528 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Descripción:
Sueros aglutinantes, Haemophilus influenzae Tipo A
Sueros aglutinantes, Haemophilus influenzae tipo B
Sueros aglutinantes, Haemophilus influenzae tipo C
Sueros aglutinantes, Haemophilus influenzae tipo D
Sueros aglutinantes, Haemophilus influenzae tipo E
Sueros aglutinantes, Haemophilus influenzae tipo F
Tamaño de la unidad:
2 ml
cada uno
Código de producto. 12643528
Marca: Thermo Scientific™ R30166301
Se utilizan para la identificación serológica de H. influenzae mediante pruebas rápidas de aglutinación en portaobjetos y procedimientos de CIE.
Los sueros aglutinantes Remel se utilizan para la identificación serológica de H. influenzae mediante pruebas rápidas de aglutinación de portaobjetos y procedimientos CIE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Sueros aglutinantes, Haemophilus influenzae tipo D
Analitos detectables H. influenzae mediante pruebas rápidas de aglutinación en portaobjetos y procedimientos de CIE
Tipo Sueros aglutinantes