Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinating Sera, E. coli Polyvalent
Código de producto. p-4528205
Change view
Click to view available options
Descripción:
E. coli Polyvalent 2 (tipos O26, O55, O111, O119 y O126)
E. coli Polyvalent 3 (tipos O86, O114, O125, O127 y O128)
E. coli Polyvalent 4 (tipos O44, O112, O124 y O142)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción unitSize
12647539 E. coli Polyvalent 4 (tipos O44, O112, O124 y O142) cada uno
12627539 E. coli Polyvalent 2 (tipos O26, O55, O111, O119 y O126) cada uno
12637539 E. coli Polyvalent 3 (tipos O86, O114, O125, O127 y O128) cada uno
3 options
Código de producto. 12647539
Marca: Thermo Scientific™ R30955101
Se utilizan para la identificación serológica de E. coli mediante pruebas de aglutinación en tubo y/o portaobjetos.
Remel Agglutinating Sera, E. coli Polyvalent is used for serological identification of E. coli by slide and/or tube agglutination tests.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción E. coli Polyvalent 4 (tipos O44, O112, O124 y O142)
Analitos detectables E. coli
Tipo Sueros aglutinantes
Tipo de empaquetado 2 ml/vial
Cantidad 2 mL
Especificidad types O44, O112, O124, O142