Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinating Sera, E. coli Polyvalent
Descripción
Remel Agglutinating Sera, E. coli Polyvalent is used for serological identification of E. coli by slide and/or tube agglutination tests.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | E. coli Polyvalent 3 (tipos O86, O114, O125, O127 y O128) |
| Analitos detectables | E. coli |
| Tipo | Sueros aglutinantes |
| Tipo de empaquetado | 2 ml/vial |
| Cantidad | 2 mL |
| Especificidad | types O86, O114, O125, O127, O128 |