missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RELT, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16150977
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16150977 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16150977

Marca: Abnova H00084957D01P.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Sequence: MKPSLLCRPLSCFLMLLPWPLATLTSTTLWQCPPGEEPDLDPGQGTLCRPCPPGTFSAAWGSSPCQPHARCSLWRRLEAQVGMATRDTLCGDCWPGWFGPWGVPRVPCQPCSWAPLGTHGCDEWGRRARRGVEVAAGASSGGETRQPGNGTRAGGPEETAAQYAVIAIVPVFCLMGLLGILVCNLLKRKGYHCTAHKEVGPGPGGGGSGINPAYRTEDANEDTIGVLVRLITEKKENAAALEELLKEYHSKQLVQTSHRPVSKLPPAPPNVPHICPHRHHLHTVQGLASLSGPCCSRCSQKKWPEVLLSPEAVAATTPVPSLLPNPTRVPKAGAKAGRQGEITILSVGRFRVARIPEQRTSSMVSEVKTITEAGPSWGDLPDSPQPGLPPEQQALLGSGGSRTKWLKPPAENKAEENRYVVRLSESNLVI

Especificaciones

Antígeno RELT
Aplicaciones Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
génica RELT tumor necrosis factor receptor
N.º de referencia del gen NM_032871.3
Alias de gen FLJ14993/TNFRSF19L
Símbolos de los genes RELT
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno RELT (NP_116260.2, 1 a.a. ∼ 430 a.a) full-length human protein.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84957
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.