missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Relebactam, MedChemExpress

Código de producto. p-200098782
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16487166 100 mg 100 miligramos
16467178 10 mg 10 miligramos
16413546 25 mg 25 miligramos
16469707 5 mg 5 miligramos
16403207 50 mg 50 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16487166

Marca: Medchem Express HY16752

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Relebactam is a diazabicyclooctane inhibitor with activity against a wide spectrum of β-lactamases, including class A (extended-spectrum β-lactamases and KPC) and class C (AmpC) enzymes. Relebactam shows antibacterial activity.

Relebactam is a diazabicyclooctane inhibitor with activity against a wide spectrum of β-lactamases, including class A (extended-spectrum β-lactamases and KPC) and class C (AmpC) enzymes. Relebactam shows antibacterial activity.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Relebactam
Forma física Solid
CAS 1174018-99-5
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H20N4O6S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo MK-7655
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (143.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(ON1[C@]2([H])CC[C@@H](C(NC3CCNCC3)=O)[N@@](C2)C1=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 348.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.38
Porcentaje de pureza 99.56%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.