Learn More
Abnova™ Sonda FISH RELA/CEN11p
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C en la oscuridad. |
| Formato | Tube |
| Para utilizar con (aplicación) | Hibridación in situ fluorescente (célula) |
| génica | homólogo A del oncogén viral de reticuloendoteliosis v-rel (aviar) |
| Alias de gen | MGC131774,NFKB3,p65 |
| Símbolo de gen | RELA |
| ID de gen (Entrez) | 5970 |
| Tipo de producto | ADN/ARN |
| Cantidad | 200 μl |
| Formulario | Líquido |