Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Tubos de silicona y caucho
- Cole-Parmer Reinforced Thermoplastic Elastomer (TPE) Tubing
Cole-Parmer Reinforced Thermoplastic Elastomer (TPE) Tubing
Código de producto. 30053110 Tienda Cole-Parmer Productos| Código de producto. | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Longitud global (imperial) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 30053110 | 3/4 in | 1-1/8 in | 15 ft | 4.50 metro |
| 30054259 | 3/8 in | 5/8 in | 25 ft | 7.60 metro |
| 30053418 | 1/2 in | 3/4 in | 50 ft | 15 metros |
| 30053008 | 1/8 in | 3/8 in | 15 ft | 4.50 metro |
| 30054078 | 3/4 in | 1-1/8 in | 25 ft | 7.60 metro |
| 30054058 | 1 in | 1-3/8 in | 25 ft | 7.60 metro |
| 30053594 | 1/2 in | 3/4 in | 25 ft | 7.60 metro |
| 30053019 | 1/8 in | 3/8 in | 25 ft | 7.60 metro |
| 30054157 | 3/8 in | 5/8 in | 15 ft | 4.50 metro |
| 30054038 | 1/4 in | 1/2 in | 15 ft | 4.50 metro |
| 30053677 | 1/4 in | 1/2 in | 50 ft | 15 metros |
| 30053981 | 5/8 in | 1 in | 50 ft | 15 metros |
| 30053079 | 5/8 in | 1 in | 15 ft | 4.50 metro |
| 30053370 | 5/8 in | 1 in | 25 ft | 7.60 metro |
| 30054114 | 3/4 in | 1-1/8 in | 50 ft | 15 metros |
| 30053654 | 1/8 in | 3/8 in | 50 ft | 15 metros |
| 30053416 | 1/4 in | 1/2 in | 25 ft | 7.60 metro |
| 30053007 | 3/8 in | 5/8 in | 50 ft | 15 metros |
| 30053183 | 1 in | 1-3/8 in | 15 ft | 4.50 metro |
Código de producto. 30053110
Marca: Cole-Parmer 5011622
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP |
| Diámetro interior (imperial) | 3/4 in |
| Material | TPE |
| Diámetro exterior (imperial) | 1-1/8 in |
| Longitud global (imperial) | 15 ft |
| Método de esterilización | EtO with no issues |
| Color | Translúcido |