Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Tubos de silicona y caucho
- Cole-Parmer Reinforced Thermoplastic Elastomer (TPE) Tubing
Cole-Parmer Reinforced Thermoplastic Elastomer (TPE) Tubing
Código de producto. 30053019 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1/2 in
1/4 in
1/8 in
1 in
3/4 in
3/8 in
5/8 in
Diámetro exterior (imperial):
1-1/8 in
1-3/8 in
1/2 in
1 in
3/4 in
3/8 in
5/8 in
Longitud global (imperial):
15 ft
25 ft
50 ft
Packungsgröße:
15 metros
4.50 metro
7.60 metro
19 product options available for selection
| Artikelnummer. | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Longitud global (imperial) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 30053019 | 1/8 in | 3/8 in | 25 ft | 7.60 metro |
| 30054259 | 3/8 in | 5/8 in | 25 ft | 7.60 metro |
| 30053418 | 1/2 in | 3/4 in | 50 ft | 15 metros |
| 30053008 | 1/8 in | 3/8 in | 15 ft | 4.50 metro |
| 30054078 | 3/4 in | 1-1/8 in | 25 ft | 7.60 metro |
| 30054058 | 1 in | 1-3/8 in | 25 ft | 7.60 metro |
| 30053594 | 1/2 in | 3/4 in | 25 ft | 7.60 metro |
| 30053110 | 3/4 in | 1-1/8 in | 15 ft | 4.50 metro |
| 30054157 | 3/8 in | 5/8 in | 15 ft | 4.50 metro |
| 30054038 | 1/4 in | 1/2 in | 15 ft | 4.50 metro |
| 30053677 | 1/4 in | 1/2 in | 50 ft | 15 metros |
| 30053981 | 5/8 in | 1 in | 50 ft | 15 metros |
| 30053079 | 5/8 in | 1 in | 15 ft | 4.50 metro |
| 30053370 | 5/8 in | 1 in | 25 ft | 7.60 metro |
| 30054114 | 3/4 in | 1-1/8 in | 50 ft | 15 metros |
| 30053654 | 1/8 in | 3/8 in | 50 ft | 15 metros |
| 30053416 | 1/4 in | 1/2 in | 25 ft | 7.60 metro |
| 30053007 | 3/8 in | 5/8 in | 50 ft | 15 metros |
| 30053183 | 1 in | 1-3/8 in | 15 ft | 4.50 metro |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
30053019
Lieferant
Cole-Parmer
Lieferanten-Nr.
5011628
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. E in., cellent for use in peristaltic pump applications. Great alternative to silicone tubing. Does not contain PVC, DEHP, phthalates, or other plasticizers. Ultra-low e in., tractables and leachables. Low gas and o in., ygen permeability. Low protein binding and nonpyrogenic material. Thermally weldable. USP Class VI, USP 661, and RoHS compliant and BPOG tested
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP |
| Diámetro interior (imperial) | 1/8 in |
| Material | TPE |
| Diámetro exterior (imperial) | 3/8 in |
| Longitud global (imperial) | 25 ft |
| Método de esterilización | E-beam/gamma irradiation between 25 and 45 kGy |
| Color | Translúcido |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?