Learn More
BINDER™ Bastidor reforzado
Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cámaras BINDER KBF 1020, KBF-S 1020
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fabricado con acero inoxidable
- Con un conjunto de elementos de fijación (4 piezas)
- Carga máxima de 50 kg o 70 kg
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Gradilla, reforzada: acero inoxidable, con fijaciones (1 juego de 4) |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras BINDER KBF 1020, KBF-S 1020 |
| Admite | Máx. 70 kg |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo | Accesorio, gradilla |
| Incluye | 1 juego de 4 fijaciones |