Learn More
Brady™ Señales de advertencia de polipropileno reforzado
Código de producto. p-8001277
Click to view available options
Texto mostrado:
Advertencia de cilindros de gas
Advertencia de sustancias cáusticas
Advertencia de sustancias oxidantes
Advertencia de sustancias tóxicas
Anchura (métrico):
200 mm
200 mm
315 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10431074
Marca: Brady™ 252206
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC
Alternate Part Number PIC 303-TRI 200-B7527
Material Polypropylene
Cantidad 1 Ea.
Descripción Polipropileno reforzado
Para utilizar con (aplicación) Pipe markers and safety signs
Altura (métrico) 200 mm
Grosor 0.369 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Triangular
Texto mostrado Advertencia de sustancias cáusticas
Tipo de producto Warning Sign
Color Black on Yellow