missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Señales de advertencia de polipropileno reforzado

Código de producto. 10366194
Click to view available options
Texto mostrado:
Advertencia de cilindros de gas
Advertencia de sustancias cáusticas
Advertencia de sustancias oxidantes
Advertencia de sustancias tóxicas
Anchura (métrico):
200 mm
200 mm
315 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10366194

Marca: Brady™ 252205

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Certificaciones/conformidad ISO 7010, conformidad con RoHS mediante la Directiva de la UE 2002/95/CE
Alternate Part Number PIC 302-TRI 315-B7527
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Descripción Polipropileno reforzado
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de tuberías y señales de seguridad
Altura (métrico) 315 mm
Grosor 0,369 mm
Anchura (métrico) 315 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Triangular
Texto mostrado Advertencia de sustancias tóxicas
Tipo de producto Señal de advertencia
Color Negro sobre amarillo
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado