Learn More
Brady™ Señal de advertencia de polipropileno reforzado
Código de producto. p-8000093
Click to view available options
Altura (métrico):
200 mm
315 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10410884
Marca: Brady™ 252201
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC 300-TRI 315-B7527
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Descripción Polipropileno reforzado
Para utilizar con (aplicación) Diversas aplicaciones tanto en el interior como en el exterior.
Altura (métrico) 315 mm
Grosor 0,369 mm
Anchura (métrico) 315 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Triangular
Texto mostrado Advertencia de materiales inflamables
Tipo de producto Señal de advertencia
Color Negro sobre amarillo