Learn More
Brady™ Señales de seguridad de advertencia de polipropileno reforzado
Código de producto. 11750254
Change view
Click to view available options
Texto mostrado:
Señal de ADVERTENCIA de superficies calientes
Señal de advertencia de zona peligrosa «!»
Altura (métrico):
100 mm
178 mm
200 mm
315 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Texto mostrado Altura (métrico) unitSize
11750254 Señal de advertencia de zona peligrosa «!» 100 mm cada uno
11764844 Señal de ADVERTENCIA de superficies calientes 200 mm cada uno
10407230 Señal de ADVERTENCIA de superficies calientes 315 mm cada uno
10224944 Señal de advertencia de zona peligrosa «!» 200 mm cada uno
10422224 Señal de advertencia de zona peligrosa «!» 178 mm cada uno
5 options
Código de producto. 11750254
Marca: Brady™ 223950
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010, conformidad con RoHS mediante la Directiva de la UE 2002/95/CE, cumplimiento de la normativa medioambiental ROHS
Alternate Part Number PIC 308-TRI 100-B7527
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Base acrílica permanente, sensible a la presión
Descripción Polipropileno reforzado
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 0,369 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a -13 °C
Forma Triangular
Texto mostrado Señal de advertencia de zona peligrosa «!»
Tipo de producto Señal de seguridad de advertencia
Color Negro sobre amarillo