Learn More
Brady™ Señales de seguridad de advertencia de polipropileno reforzado
Código de producto. 10422224
Change view
Click to view available options
Texto mostrado:
Señal de ADVERTENCIA de superficies calientes
Señal de advertencia de zona peligrosa «!»
Altura (métrico):
100 mm
178 mm
200 mm
315 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Texto mostrado Altura (métrico) unitSize
10422224 Señal de advertencia de zona peligrosa «!» 178 mm cada uno
11764844 Señal de ADVERTENCIA de superficies calientes 200 mm cada uno
10407230 Señal de ADVERTENCIA de superficies calientes 315 mm cada uno
11750254 Señal de advertencia de zona peligrosa «!» 100 mm cada uno
10224944 Señal de advertencia de zona peligrosa «!» 200 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10422224 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 252217
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC 308-TRI 315-B7527
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Descripción Polipropileno reforzado
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.
Altura (métrico) 178 mm
Grosor 0,369 mm
Anchura (métrico) 315 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Triangular
Texto mostrado Señal de advertencia de zona peligrosa «!»
Tipo de producto Señal de seguridad de advertencia
Color Negro sobre amarillo