Learn More
Brady™ Señales de seguridad de advertencia de polipropileno reforzado
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
| Material | Polypropylene |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Descripción | Polipropileno reforzado |
| Diámetro (métrico) | 200 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Used for a wide variety of applications both indoors and outdoors |
| Altura (métrico) | 315 mm |
| Grosor | 0.369 mm |
| Anchura (métrico) | 315 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a 120 °C |
| Mostrar más |