Learn More
Brady™ Señales de seguridad de advertencia de polipropileno reforzado
Código de producto. 10224944
Click to view available options
Texto mostrado:
Señal de ADVERTENCIA de superficies calientes
Señal de advertencia de zona peligrosa «!»
Altura (métrico):
100 mm
178 mm
200 mm
315 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10224944
Marca: Brady™ 252216
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC 308-TRI 200-B7527
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Descripción Polipropileno reforzado
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.
Altura (métrico) 200 mm
Grosor 0,369 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Triangular
Texto mostrado Señal de advertencia de zona peligrosa «!»
Tipo de producto Señal de seguridad de advertencia
Color Negro sobre amarillo