Learn More
Brady™ Señal de advertencia de radioactividad de polipropileno reforzado
Código de producto. p-8001275
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
200 mm
315 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
10705695 200 mm cada uno
10597234 315 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10705695
Marca: Brady™ 252208
Solo quedan null
Especificaciones
Alternate Part Number PIC 304-TRI 200-B7527
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Descripción Polipropileno reforzado
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para las señales de seguridad en interiores y exteriores
Altura (métrico) 200 mm
Temperatura máxima 120 °C
Grosor 0,369 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Forma Triangular
Texto mostrado Advertencia de materiales radioactivos o radiaciones ionizantes
Tipo de producto Señal de advertencia de radioactividad
Color Negro sobre amarillo