Learn More
Brady™ Señal de advertencia de radioactividad de polipropileno reforzado
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | PIC 304-TRI 315-B7527 |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 1 unidad |
| Descripción | Polipropileno reforzado |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para las señales de seguridad en interiores y exteriores |
| Altura (métrico) | 315 mm |
| Anchura (métrico) | 315 mm |
| Forma | Triangular |
| Texto mostrado | Advertencia de materiales radioactivos o radiaciones ionizantes |
| Tipo de producto | Señal de advertencia de radioactividad |
| Mostrar más |