Learn More
Brady™ Señal de advertencia de radiación de rayo láser de polipropileno reforzado
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | PIC 309-TRI 100-B7527 |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 1 unidad |
| Descripción | Polipropileno reforzado |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. |
| Temperatura máxima | 120 °C |
| Grosor | 0,369 mm |
| Anchura (métrico) | 100 mm |
| Forma | Triangular |
| Texto mostrado | Advertencia de rayo láser |
| Mostrar más |