Learn More
Brady™ Señales de obligación de polipropileno reforzado
Código de producto. 10664725
Change view
Click to view available options
Texto mostrado:
Guantes protectores
Usar cubrezapatos
Usar el pie
Usar protección de cabeza
Usar protección respiratoria
Usar protección total
Usar protector de cara
Uso de capucha protectora
Diámetro (métrico):
200 mm
315 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Texto mostrado Diámetro (métrico) unitSize
10664725 Guantes protectores 200 mm cada uno
10122264 Guantes protectores 315 mm cada uno
10633195 Usar protección respiratoria 200 mm cada uno
11790324 Usar protección respiratoria 315 mm cada uno
10346154 Usar protector de cara 200 mm cada uno
10451074 Usar protector de cara 315 mm cada uno
10020624 Usar el pie 200 mm cada uno
10010624 Usar protección total 200 mm cada uno
10525504 Usar protección de cabeza 200 mm cada uno
10192304 Usar cubrezapatos 200 mm cada uno
11794834 Usar cubrezapatos 315 mm cada uno
10623965 Uso de capucha protectora 200 mm cada uno
11710334 Uso de capucha protectora 315 mm cada uno
13 options
Código de producto. 10664725
Marca: Brady™ 252113
Solo quedan null
Especificaciones
Alternate Part Number PIC 255-DIA 200-B7527
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Descripción Polipropileno reforzado
Diámetro (métrico) 200 mm
Temperatura máxima 120 °C
Grosor 0,369 mm
Forma Redondo
Texto mostrado Guantes protectores
Tipo de producto Señal obligatoria
Color Blanco sobre azul