Learn More
Brady™ Señales de protección de manos obligatoria de polipropileno reforzado
Código de producto. 11750174
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco sobre azul
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
11750174 Blanco sobre azul cada uno
1 options
Código de producto. 11750174
Marca: Brady™ 222611
Solo quedan null
Especificaciones
Alternate Part Number PIC 255-DIA 100-B7527
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Descripción Polipropileno reforzado
Diámetro (métrico) 100 mm
Para utilizar con (aplicación) Señales de obligación Guantes de protección
Grosor 0,369 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Redondo
Texto mostrado Guantes de protección
Tipo de producto Guantes protectores
Color Blanco sobre azul