Learn More
Brady™ Señales de advertencia de superficies calientes en polipropileno reforzado
Código de producto. 10071344
Change view
Click to view available options
Color:
Negro sobre amarillo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
10071344 Negro sobre amarillo cada uno
1 options
Código de producto. 10071344
Marca: Brady™ 223389
Solo quedan null
Especificaciones
Alternate Part Number PIC 315-TRI 100-B7527
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Descripción Polipropileno reforzado
Para utilizar con (aplicación) Señales de advertencia ¡Atención! Superficie caliente
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 0,369 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Triangular
Texto mostrado Señal de ADVERTENCIA de superficies calientes
Tipo de producto Señal de advertencia de superficies calientes
Color Negro sobre amarillo