Learn More
Brady™ Tiras de aluminio antideslizantes fotoluminiscentes reforzadas
Descripción
- Self-adhesive aluminium anti-skid strip is ideal for marking the edges of stairs and doorways.
- Available in different luminous intensities.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Photoluminescent Anti-skid Strips - Aluminium High intensity / Striped |
| Dimensiones (L x An) | 800 x 30 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Señales de salida y dirección |
| Longitud (imperial) | 2.6 ft. |
| Longitud (métrico) | 0,80 m |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -40°F to +230°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a +110 °C |
| Grosor | 0,148 mm |
| Anchura (imperial) | 1.18 in. |
| Mostrar más |