missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Cámara interior reforzada

Código de producto. 16444049 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material unitSize
16444049 Acero inoxidable cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16444049

Marca: BINDER™ 80121054

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para su uso con: FD 115

  • Carga total máxima de 85 a 350 kg

Especificaciones

Descripción Cámara interior, reforzada: carga máx. total de 170 kg
Para utilizar con (equipo) Cámaras BINDER FD 115
Admite Carga máx. 170 kg
Material Acero inoxidable
Tipo Accesorio, cámara reforzada
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.