Learn More
BINDER™ Cámara interior reforzada
Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
KB PRO 1060
KB PRO 130
KB PRO 260
KB PRO 470
KB PRO 720
KBF 260
KBF 470
KBF 720
KBF PRO 470
KBF 130
KBF 720
KB 1060
KB 130
KB 260
KB 470
KB 65
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Reinforced inner chamber for bulky and heavy samples.
- Weight capacity ranged from 100 to 200 kg, depending on model.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | KB PRO 1060 |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo | Chamber Rack |
| Capacidad portante (métrico) | 200 kg |