Learn More
BINDER™ Cámara interior reforzada
Código de producto. 30238244 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
KB PRO 1060
KB PRO 130
KB PRO 260
KB PRO 470
KB PRO 720
KBF 260
KBF 470
KBF 720
KBF PRO 470
KBF 130
KBF 720
KB 1060
KB 130
KB 260
KB 470
KB 65
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
30238244 KB 65 cada uno
30238311 KB 130 cada uno
30238308 KB 260 cada uno
30238240 KB 470 cada uno
30238279 KBF 720 cada uno
30238241 KB 1060 cada uno
30238278 KB PRO 130 cada uno
30238315 KB PRO 260 cada uno
30238367 KB PRO 470 cada uno
30238316 KB PRO 720 cada uno
30238358 KB PRO 1060 cada uno
30238309 KBF 130 cada uno
30238340 KBF 260 cada uno
30238268 KBF 470 cada uno
30238263 KBF 720 cada uno
30238229 KB 1060 cada uno
30238211 KB PRO 130 cada uno
30238272 KB PRO 260 cada uno
30238213 KBF PRO 470 cada uno
30238383 KB PRO 720 cada uno
30238270 KB PRO 1060 cada uno
21 options
Código de producto. 30238244
Marca: BINDER™ 80122505
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reinforced inner chamber for climate chambers and cooling incubation chambers.
  • Reinforced inner chamber for bulky and heavy samples.
  • Weight capacity ranged from 100 to 200 kg, depending on model.
Tekniske data
Para utilizar con (equipo) KB 65
Material Acero inoxidable
Tipo Chamber Rack
Capacidad portante (métrico) 100 kg
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.