Learn More
BINDER™ Cámara interior, reforzada
Código de producto. 16414459 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cámaras de secado y calentamiento BINDER ED 720 con convección natural
Cámaras de secado y calentamiento BINDER FD 720 con convección forzada
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
16414459 Cámaras de secado y calentamiento BINDER ED 720 con convección natural cada uno
16454449 Cámaras de secado y calentamiento BINDER FD 720 con convección forzada cada uno
2 options
Código de producto. 16414459
Marca: BINDER™ 80121827
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esta cámara interior reforzada aumenta la carga total máxima hasta 350 kg para diversas cámaras de secado y calentamiento BINDER™.
  • Aumenta la capacidad para albergar hasta 350 kg
  • Para usar con diversas cámaras de secado y calentamiento BINDER™
Especificaciones
Capacidad (imperial) 771.62 lb.
Descripción Cámara interior, reforzada: carga máx. total de 350 kg
Capacidad (métrico) 350 kg
Para utilizar con (equipo) Cámaras de secado y calentamiento BINDER ED 720 con convección natural
Tipo Cámara interior
Tensión 400 V