missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Potencia de calentamiento reforzada
Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Material:
Acero
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Reforzado
- opción de modelo de 230 V
- No junto con la opción de gestión de carga
- Para usar con incubadoras y cámaras BINDER™
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Salida de calentamiento, reforzada: modelo opcional de 120/230 V, para un tiempo de calentamiento más rápido y un tiempo de recuperación mejorado; máx. 300 °C |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras BINDER FD 115 |
| Material | Acero |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Temperatura ambiente de hasta 300 °C |
| Tipo | Accesorio, salida de calefacción |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido