Learn More
Brady™ Cinta de barricada reforzada
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Cinta de barricada extrafuerte |
| Longitud (métrico) | 1000 m |
| Cantidad de embalaje | 1 rollo |
| Anchura (métrico) | 75,00 mm |
| Color | Negra, Amarillo |
| Tipo | Cinta de barricada reforzada |