Learn More
Estándar de presión de vapor Reid ASTM D 4953A, 323A (valor nominal: 84,41 kPa), Paragon Scientific™
Código de producto. 16050192
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
16050192 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 16050192
Marca: Paragon Scientific CRMVPGA
This item is not returnable. View return policy
Material de referencia certificado para la calibración y verificación de los instrumentos de laboratorio utilizados en las pruebas de presión de vapor de petróleo y productos derivados (DVPE), ASTM D5191.
  • Fabricado de acuerdo con los métodos de prueba ASTM / EN o IP
  • Certificado por el método Round Robin por laboratorios de prueba independientes
  • Garantiza una buena correlación entre laboratorios
  • Suministrado en un paquete de seguridad a prueba de manipulaciones conforme a las normas UN.
  • Tamaño del paquete 250 ml
  • 12 meses de vida útil
Specifications
Número UN UN 1203
Cantidad 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 250ML CRM-VPGA Fuels Testing Certified Reference Material
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.,Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.,Evitar su liberación al medio ambiente.,Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.,EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.,EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: gasoline
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.