Learn More
Reichert™ Refractómetros para líquidos automovilísticos portátiles ultrarresistentes Rhino
Código de producto. 10655915
Change view
Click to view available options
Exactitud:
±0,55 °C
Scale Range:
Gravedad específica de 1,1 a 1,4, Protección contra congelación de 0 °C a -48 °C, De 0 a 70 % de etilenglicol, De 0 a 61 % de propilenglicol
Incrementos:
0,01 sp. gr. 3 °C, 1 %, 0,0001nD
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Exactitud Scale Range Incrementos unitSize
10655915 ±0,55 °C Gravedad específica de 1,1 a 1,4, Protección contra congelación de 0 °C a -48 °C, De 0 a 70 % de etilenglicol, De 0 a 61 % de propilenglicol 0,01 sp. gr. 3 °C, 1 %, 0,0001nD cada uno
1 options
Código de producto. 10655915
Marca: Reichert™ 137564L0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los modelos Duo-Chek prueban el refrigerante del motor y la carga de la batería en fábrica y en el campo: IP67 totalmente resistente al agua, a prueba de polvo y resistente a impactos—
Los modelos Duo-Chek prueban el refrigerante del motor y la carga de la batería en fábrica y en el campo: IP67 totalmente resistente al agua, a prueba de polvo y resistente a impactos—
La carcasa de polímero negro es resistente a impactos, cuenta con protección de grado IP67 y es resistente al agua. Calidad de la imagen mejorada, con prisma azul para una escala y visibilidad de lectura mejoradas. Mida el punto de congelación del refrigerante del motor y la concentración de glicol junto con la carga de la batería.
  • Portátil: sin necesidad de batería ni cable de corriente—
  • El diseño de grado IP67 resistente al agua elimina la condensación en los elementos ópticos
  • Diseño robusto para soportar años de uso
  • Compruebe el refrigerante del motor y la carga de la batería con un solo instrumento
  • Mida los líquidos del motor basados en polietilenglicol y en propilenglicol
  • Los elementos ópticos y la escala del instrumento están sellados permanentemente dentro del cuerpo del refractómetro
  • Escalas ampliadas brillantes y fáciles de leer
  • La compensación automática de la temperatura proporciona resultados correctos independientemente del entorno
  • Precisión dentro de 1°
  • Calibrar en agua destilada
El modelo DC60 mide en °C
El modelo DC70 mide en °F
Información de órdenes
Rhino Model for Industrial Fluid Testing is also available; see Cat. No. RE-10440.
Especificaciones
Tipo Refractómetro de mano de fluidos automotrices ultrarresistente
Scale Range Gravedad específica de 1,1 a 1,4, Protección contra congelación de 0 °C a -48 °C, De 0 a 70 % de etilenglicol, De 0 a 61 % de propilenglicol
Índice de refracción Desde 1,33 hasta 1,48
Calibración Agua destilada
Exactitud ±0,55 °C
Resolución 0,55 °C
Incrementos 0,01 sp. gr. 3 °C, 1 %, 0,0001nD
Incluye Seis escalas de medición
Certificaciones/conformidad ASTM
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9,7 x 1,5 x 1,5 in (246,3 x 38,1 x 38,1 mm)
Altura (imperial) 1,5 in
Altura (métrico) 38,1 mm
Longitud (imperial) 9,7 in
Longitud (métrico) 246,3 mm
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 38,1 mm