Learn More
Reichert™ Refractómetro portátil clínico Rhino VET360
Descripción
Includes
En el manual aparece un conjunto completo de tablas de conversión para proteínas, sólidos en orina e índice de refracción.
Refractómetro portátil resistente para la lectura de la gravedad específica de la orina y de la proteína de suero/plasma
- Resistencia IP67 al agua, al polvo y a los impactos
- Determina la gravedad específica de la orina y la concentración de proteínas en plasma, suero y líquido peritoneal
- La compensación automática de temperatura proporciona lecturas precisas independientemente de la temperatura ambiente
- Corrige todas las lecturas a la temperatura de referencia estándar de 20 °C, proporciona una precisión mucho mayor que los urinómetros o las tiras reactivas
- Incluye escalas especiales para pequeños y grandes animales
- Completamente sellado para uso en interiores o exteriores
- Ofrece lecturas de 16 ° a 32 ° C
- Coloque la gota de la muestra en el prisma
- Mantenga la unidad perpendicular a la fuente de luz
- Mire en el ocular enfocable
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Refractómetro clínico de mano VET360 |
| Scale Range | Gravedad específica de la orina de 1 a 1,06, Proteína de suero de 2 a 14 g/100 ml |
| Exactitud | ± 0,001 de gravedad específica, ± 0,2 g, 100 ml de proteína sérica |
| Incrementos | 0,001 sp. gr., 0,1 g/100 ml de proteína sérica |
| Para utilizar con (aplicación) | Coloque la gota de la muestra en el prisma, mantenga la unidad perpendicular a la fuente de luz, mire en el ocular enfocable |
| Incluye | En el manual aparece un conjunto completo de tablas de conversión para proteínas, sólidos en orina e índice de refracción |
| Certificaciones/conformidad | IP67 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 9,2 x 1,6 x 1,6 in (233 x 40,6 x 40,6 mm) |
| Altura (imperial) | 1,6 in |
| Altura (métrico) | 40,6 mm |
| Mostrar más |