Learn More
Reichert™ Refractómetro digital de bolsillo AR200™
Click to view available options
Incluye:
Refractómetro AR200
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Requires
Cuatro pilas AAA
Refractómetro digital ligero diseñado para las industrias alimentaria, de bebidas, agrícola, de fluidos industriales, química, petroquímica, farmacéutica, médica y plástica
Se utiliza en el laboratorio o en el campo para líquidos o semisólidos transparentes o translúcidos.
- Mide automáticamente el índice de refracción de 1,3300 a 1,5600 con una precisión de ±0,0001, y % de sólidos (Brix) del 0 a 95 % con una precisión de ±0,1; mejor que la mayoría de los refractómetros de sobremesa. Los resultados se muestran instantáneamente en la pantalla LCD de lectura directa y se pueden almacenar en 225 memorias de punto de datos (recuperables mediante el software opcional IR Link-Up [13-975-130])
- Calibre con el punto de ajuste de agua destilada o utilice hasta cuatro puntos de calibración personalizables para un cumplimiento total de las normas del NIST™
- Cuenta con un prisma de vidrio recubierto especial y endurecido para resistir arañazos incluso de las muestras con mayor contenido de sólidos
- 3600 celdas, la adquisición de imágenes de matriz de escaneado lineal alcanza una precisión de hasta ±0,0001 nD, 0,1 % Brix
- Los sensores de temperatura y la compensación automática de temperatura (15 ° a 40 °C según ICUMSA, definibles por el usuario en escalas personalizadas) mejoran la precisión de la lectura
- El modo de apagado/reposo automático prolonga la duración de la batería; detección de batería baja integrada
- El prisma está rodeado por un pocillo de acero inoxidable; la óptica y los elementos de detección están montados en un marco totalmente sellado, reforzado y de construcción resistente
- La carcasa de resina termoplástica Valox™ moldeada y completamente sellada proporciona protección ambiental y resistencia química; prueba de caída desde 91,4 cm (36 pulgadas)
- Incluye calibración de un solo punto o multipunto, cuatro modos de lectura (RI, RI con compensación de temperatura, Brix y Brix-TC) y control de contraste ajustable
- El puerto IR permite comunicaciones bidireccionales con un ordenador personal si se utiliza con el paquete de comunicaciones IR opcional (13-975-130) para la recuperación de datos almacenados y la programación de hasta tres canales definidos por el usuario
Información de órdenes
Dimensiones: 17.8 de L x 9.5 de An x 4 de Al cm (7 x 3.75 x 1.37 pulg); Peso neto: 408 g (14 oz).
Certifications
Con marcado CE
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Refractómetro ligero digital de mano |
| Scale Range | 0 a 95 Brix |
| Índice de refracción | Desde 1,33 hasta 1,56 |
| Calibración | Punto de ajuste o punto de ajuste/intervalo definible por el usuario |
| Exactitud | 0,1% |
| Resolución | 0.0001nD |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso en laboratorio o sobre el terreno para semisólidos o líquidos transparentes o translúcidos |
| Incluye | Refractómetro AR200 |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Peso (imperial) | 14 oz |
| Mostrar más |