Learn More
Reichert™ Refractómetro digital de bolsillo AR200™
Código de producto. 10258174
Click to view available options
Incluye:
Refractómetro AR200
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10258174
Marca: Reichert™ 13950000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Requires
Cuatro pilas AAA
Refractómetro digital ligero diseñado para las industrias alimentaria, de bebidas, agrícola, de fluidos industriales, química, petroquímica, farmacéutica, médica y plástica
Refractómetro digital ligero diseñado para las industrias alimentaria, de bebidas, agrícola, de fluidos industriales, química, petroquímica, farmacéutica, médica y plástica
Se utiliza en el laboratorio o en el campo para líquidos o semisólidos transparentes o translúcidos.
  • Mide automáticamente el índice de refracción de 1,3300 a 1,5600 con una precisión de ±0,0001, y % de sólidos (Brix) del 0 a 95 % con una precisión de ±0,1; mejor que la mayoría de los refractómetros de sobremesa. Los resultados se muestran instantáneamente en la pantalla LCD de lectura directa y se pueden almacenar en 225 memorias de punto de datos (recuperables mediante el software opcional IR Link-Up [13-975-130])
  • Calibre con el punto de ajuste de agua destilada o utilice hasta cuatro puntos de calibración personalizables para un cumplimiento total de las normas del NIST™
Preciso
  • Cuenta con un prisma de vidrio recubierto especial y endurecido para resistir arañazos incluso de las muestras con mayor contenido de sólidos
  • 3600 celdas, la adquisición de imágenes de matriz de escaneado lineal alcanza una precisión de hasta ±0,0001 nD, 0,1 % Brix
  • Los sensores de temperatura y la compensación automática de temperatura (15 ° a 40 °C según ICUMSA, definibles por el usuario en escalas personalizadas) mejoran la precisión de la lectura
  • El modo de apagado/reposo automático prolonga la duración de la batería; detección de batería baja integrada
Duraderos
  • El prisma está rodeado por un pocillo de acero inoxidable; la óptica y los elementos de detección están montados en un marco totalmente sellado, reforzado y de construcción resistente
  • La carcasa de resina termoplástica Valox™ moldeada y completamente sellada proporciona protección ambiental y resistencia química; prueba de caída desde 91,4 cm (36 pulgadas)
Software AR200
  • Incluye calibración de un solo punto o multipunto, cuatro modos de lectura (RI, RI con compensación de temperatura, Brix y Brix-TC) y control de contraste ajustable
  • El puerto IR permite comunicaciones bidireccionales con un ordenador personal si se utiliza con el paquete de comunicaciones IR opcional (13-975-130) para la recuperación de datos almacenados y la programación de hasta tres canales definidos por el usuario
Información de órdenes
Dimensiones: 17.8 de L x 9.5 de An x 4 de Al cm (7 x 3.75 x 1.37 pulg); Peso neto: 408 g (14 oz).
Certifications
Con marcado CE
Especificaciones
Tipo Refractómetro ligero digital de mano
Scale Range 0 a 95 Brix
Índice de refracción Desde 1,33 hasta 1,56
Calibración Punto de ajuste o punto de ajuste/intervalo definible por el usuario
Exactitud 0,1%
Resolución 0.0001nD
Para utilizar con (aplicación) Uso en laboratorio o sobre el terreno para semisólidos o líquidos transparentes o translúcidos
Incluye Refractómetro AR200
Certificaciones/conformidad CE
Peso (imperial) 14 oz
Peso (métrico) 408 g
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7 x 3,75 x 1,37 in (178 x 90 x 35 mm)
Altura (imperial) 1,37 in
Altura (métrico) 35 mm
Longitud (imperial) 7 pulg
Longitud (métrico) 178 mm
Anchura (imperial) 3,75 in
Anchura (métrico) 90 mm