Learn More
BD Biosciences™ Kit de función de células T reguladoras (RUO/GMP)
Descripción
- La CD humana 4+ células T reguladoras (Tregs) que ocurren naturalmente son mediadores críticos de la autotolerancia y suprimen las respuestas inmunitarias aberrantes o inapropiadas que pueden conducir a condiciones tales como diabetes tipo 1, artritis reumatoide, y enfermedad injerto contra huésped.
- El kit BD FastImmune™ mide la expresión de los marcadores de activación CD154 y/o CD69 en células T efector.
- La expresión reducida de estos marcadores en presencia de Tregs puede indicar la capacidad de supresión de Treg.
- El ensayo se realiza en placas de 96 micropocillos utilizando células mononucleares de sangre periférica (PBMC) activadas en presencia y ausencia de Tregs.
- Se trata de un ensayo a corto plazo que se puede establecer y analizar en aproximadamente un día.
- Los marcadores de células T, CD3 y CD4, se incluyen en el kit para la sincronización de células T, y CD25 se incluye para definir la población de Treg.
- Contenido: Cóctel regulador de función células T (CD3 PerCP-Cy™5.5, CD4 FITC, CD25 PE); CD69 PE-Cy™7; CD154 APC; EDTA.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de flujo |
| Formulación | CD154, APC, CD4 FITC/CD25 PE/CD3 PerCP-CY 5.5, CD69, PE-CY7, EDTA |
| Incluye | CD154, APC, CD4 FITC/CD25 PE/CD3 PerCP-CY 5.5, CD69, PE-CY7, EDTA |
| Cantidad | 50 pruebas |
| Estado normativo | RUO/GMP |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar reactivos entre 2 °C y 8 °C. Las formas conjugadas no se deben congelar y se deben proteger de la exposición a la luz. |