Learn More
Ismatec™ Bombas peristálticas de control de canal independiente (ICC) REGLO
Click to view available options
Caudal:
24 ml/min
43 ml/min
Canales:
4
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Caudal de 0,001 a 35 ml/min por canal
- El caudal depende de las r. p. m. del motor y del tamaño de los tubos
- Interfaz USB para conexión rápida a un PC
- Flexibilidad de flujo bidireccional en cada canal.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ± 1% |
| Canales | 4 |
| Tipo de control | Velocidad variable digital |
| Caudal | 24 ml/min |
| Presión máxima | 14,5 psi |
| Reversible | Sí |
| N.º de rodillos | 12 |
| Tensión | De 100 V a 240 V |