missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Regadenoson, MedChemExpress

Código de producto. p-200097135
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16493776 25 mg 25 miligramos
16490738 5 mg 5 miligramos
16468308 10 mg 10 miligramos
16444197 50 mg 50 miligramos
16410376 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16493776 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0168

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Regadenoson (CVT-3146) is a potent and selective A2A adenosine receptor agonist, with Kis of 290 and 1120 nM for rat and pig adenosine A2A receptor, respectively.

Regadenoson is selective for the adenosine A2A receptor over adenosine A1 and A2B receptors, and shows 13-fold selectivity over the human adenosine A1 receptor. Regadenoson is a vasodilator stress agent has shifted the landscape of vasodilator myocardial perfusion imaging. Regadenoson increases blood-brain barrier (BBB) permeability in rodents.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Regadenoson
CAS 313348-27-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H18N8O5
Cantidad 25 mg
Sinónimo CVT-3146
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (128.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=C(N4N=CC(C(NC)=O)=C4)N=C3N)O1)O)O
Peso molecular (g/mol) 390.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.35
Porcentaje de pureza 98.35%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.