missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Regadenoson, MedChemExpress
Descripción
Regadenoson is selective for the adenosine A2A receptor over adenosine A1 and A2B receptors, and shows 13-fold selectivity over the human adenosine A1 receptor. Regadenoson is a vasodilator stress agent has shifted the landscape of vasodilator myocardial perfusion imaging. Regadenoson increases blood-brain barrier (BBB) permeability in rodents.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Regadenoson |
| CAS | 313348-27-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H18N8O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | CVT-3146 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (128.09 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=C(N4N=CC(C(NC)=O)=C4)N=C3N)O1)O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 390.35 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?