missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ REG3A Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30535634
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30535634 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30535634

Marca: Invitrogen™ PA5148776

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.

REG3A encodes a pancreatic secretory protein that may be involved in cell proliferation or differentiation. It has similarity to the C-type lectin superfamily. The enhanced expression of this protein is observed during pancreatic inflammation and liver carcinogenesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno REG3A
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with trehalose and no preservative
génica Reg3a
N.º de referencia del gen O09037
Alias de gen AV063448; generating islet-derived, mouse homolog 3 alpha; hepatocarcinoma-intestine-pancreas; hepatointestinal pancreatic protein; HIP; HIP/PAP; human proislet peptide; INGAP; islet of Langerhans regenerating protein 3; Lithostathine 3; pancreatic beta cell growth factor; pancreatitis-associated protein 1; Pancreatitis-associated protein 2; PAP; PAP homologous protein; PAP1; Pap2; PAP-H; PapII; PBCGF; proliferation-inducing protein 34; proliferation-inducing protein 42; REG 3; REG 3a; REG 3alpha; Reg IIIalpha; Reg III-alpha; REG3; REG3 alpha; Reg3a; REG3alpha; REG-3alpha; REG-3-alpha; regeneratin; regenerating family member 3 alpha; regenerating islet-derived 3 alpha; regenerating islet-derived protein 3 alpha; regenerating islet-derived protein 3-alpha; Regenerating islet-derived protein 3-alpha 15 kDa form; Regenerating islet-derived protein 3-alpha 16.5 kDa form; Regenerating islet-derived protein III-alpha; regIII; REG-III; RegIII (alpha)
Símbolos de los genes Reg3a
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse Reg3A (R&D Systems, Catalog # 3907-RG), Glu27-Gln175.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 19694
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.