missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ REG1A Polyclonal Antibody, Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17930463
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
200 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17930463 200 μL 200 microlitros
17980743 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17930463

Marca: Invitrogen™ PA5145307

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene is a type I subclass member of the Reg gene family. The Reg gene family is a multigene family grouped into four subclasses, types I, II, III and IV, based on the primary structures of the encoded proteins. This gene encodes a protein that is secreted by the exocrine pancreas. It is associated with islet cell regeneration and diabetogenesis and may be involved in pancreatic lithogenesis. Reg family members REG1B, REGL, PAP and this gene are tandemly clustered on chromosome 2p12 and may have arisen from the same ancestral gene by gene duplication.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno REG1A
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% Proclin 300; pH 7.4
génica REG1A
N.º de referencia del gen P10758, P43137
Alias de gen ICRF; islet cells regeneration factor; Islet of Langerhans regenerating protein; LITHOST; Lithostathine; lithostathine 1 alpha; lithostathine-1-alpha; MGC12447; P19; pancreatic stone protein; pancreatic stone protein, secretory; pancreatic thread protein; protein-X; PSP; PSPS; PSPS1; PTP; RATLITHOST; RATRGPI; Reg; Reg1; REG1A; REG-1-alpha; regenerating family member 1 alpha; regenerating islet-derived 1 alpha; regenerating islet-derived mouse homolog 1; regenerating islet-derived protein 1-alpha; Regenerating protein I alpha; regeneration protein, lithostatin, pancreatic stone protein; Rgp1; RGPI
Símbolos de los genes REG1A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Rat REG1a protein, Gln22-Ala165 (Accession #P10758).
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 200 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 19692, 24714
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.