Learn More
REG1 alpha (REG1A) Mouse anti-Human, Clone: OTI3E8, TrueMAB™, Origene
Código de producto. 17528704
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
Tamaño de la unidad:
30 microlitros
17528704 30 μL 30 microlitros
1 options
Código de producto. 17528704
Marca: Origene Technologies TA813961S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
REG1 alpha (REG1A) Monoclonal antibody specifically detects REG1 alpha (REG1A) in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
Antígeno REG1 alpha (REG1A)
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3E8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica REG1A
N.º de referencia del gen P05451
Alias de gen ICRF; islet cells regeneration factor; Islet of Langerhans regenerating protein; LITHOST; Lithostathine; lithostathine 1 alpha; lithostathine-1-alpha; MGC12447; P19; pancreatic stone protein; pancreatic stone protein, secretory; pancreatic thread protein; protein-X; PSP; PSPS; PSPS1; PTP; RATLITHOST; RATRGPI; Reg; Reg1; REG1A; REG-1-alpha; regenerating family member 1 alpha; regenerating islet-derived 1 alpha; regenerating islet-derived mouse homolog 1; regenerating islet-derived protein 1-alpha; Regenerating protein I alpha; regeneration protein, lithostatin, pancreatic stone protein; Rgp1; RGPI
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 23-166 of human PSP (NP_002900) produced in E.coli.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5967
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1