Learn More
Thermo Scientific™ Arctic A45HC Refrigerated Circulators
Código de producto. p-9240000 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo de controlador:
AC
PC
SC
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17132284
Marca: Thermo Scientific™ 1545401HC
Los circuladores de baño refrigerados Thermo Scientific™ tienen un sólido sistema de refrigeración que garantiza que las muestras y las aplicaciones se enfríen rápidamente, con capacidades de refrigeración de hasta 800 vatios.Refrigerantes de hidrocarburos naturales (HC) con bajo potencial de efecto sobre el calentamiento global (GWP) y respetuosos con el medioambiente en modelos seleccionados.
Los circuladores de baño refrigerados Thermo Scientific™ de la serie Arctic ofrecen una potencia de refrigeración excepcional, amplios intervalos de temperatura, potentes bombas aspirantes/impelentes y una sofisticada tecnología de control digital diseñada para garantizar la exactitud y reproducibilidad de los procedimientos de control de la temperatura del líquido.El depósito de acero inoxidable está disponible en diferentes capacidades con una gran variedad de aberturas del depósito y dimensiones de fondo para disfrutar de la máxima flexibilidad en las aplicaciones.
  • Solución personalizable para satisfacer las necesidades del presente y del futuro
  • Amplia variedad de intervalos de temperatura, capacidades de bombeo y volúmenes de baño entre los que elegir con cobertura de garantía líder en el sector
  • Selección de pantallas intuitivas adaptadas a sus aplicaciones y a su presupuesto
  • Una gama de accesorios e insertos para la seguridad y gestión de las muestras
  • Fiabilidad sólida incluso en las aplicaciones más exigentes
  • Tecnología de control digital para un control preciso de la temperatura y la estabilidad
  • Capacidad de bombeo sólida y potente para la circulación externa de fluidos
  • Área de trabajo de gran volumen y de acero inoxidable anticorrosión
  • Beneficioso para usted y para el medioambiente
  • Asistencia técnica profesional al alcance de su mano
  • Servicio proporcionado por el equipo local, en almacén y de asistencia técnica específico
  • Conservación del agua, opciones de ahorro de energía y fabricación con cero residuos para no perder de vista la sostenibilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la cámara Acero inoxidable
Tipo de controlador SC
Descripción Refrigerated Heated Bath Circulator
Capacidad (métrico) 12 L
Certificaciones/conformidad UL/CSA/IEC/EN
Comunicaciones RS232
Capacidad de refrigeración 900 vatios
Caudal Máximo 24
Tipo de bomba Bomba de fuerza y aspiración
Intervalo de temperatura Máximo 200°
Pantalla Digital
Circulación externa Sí
Incluye 2 racores para tubos de 8 y 12 mm de diámetro interior (conexiones de bomba M16x1 hembra)
Presión máxima 560/8,12
Succión máx. LPM 20
Modelo A45
Línea de productos Termostato de baño refrigerado
Refrigerante R290
Exactitud de temperatura +/-0,5°
Garantía 3 años
Área de trabajo 20 x 17,2 x 18,2 cm (7,9 x 6,8 x 7,2 in)
Dimensiones (Pr x An x Al) 23,8 x 15,1 x 31 in
Longitud (imperial) 39 in
Longitud (imperial) interior 7,2 in
Longitud (métrico) 99 cm
Anchura (métrico) interior 184 cm
Altura (imperial) 28 in
Altura (imperial) interior 7,9 in
Altura (métrico) interior 200 cm
Fondo (imperial) 39 in
Fondo interior (imperial) 7,9 in
Fondo (métrico) 99 cm
Fondo interior (métrico) 200 cm
Peso con embalaje (imperial) 55,3 kg (122 libras)
Peso (imperial) 150 lb.
Peso (métrico) 68 kg
Tensión 230 V
Frecuencia 50,60 Hz