Learn More
Techne™ Baño refrigerado
Descripción
- Refrigeración integrada para una refrigeración eficiente
- La construcción robusta de acero inoxidable facilita la limpieza
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 7 L |
| Capacidad de refrigeración | 20 °C a 145W, 0 °C a 145W, -10 °C a 110W |
| Intervalo de temperatura | De -20 °C a +100 °C |
| Características | Baño circulante con unidad de refrigeración integrada, intervalo de temperatura de - 35 °C a + 100 °C, construcción robusta de acero inoxidable, tres modelos de baño refrigerado disponibles: 7, 12 22 litros,3 años de garantía. |
| Modelo | RB-5A |
| Garantía | 3 años |
| Tensión | 230 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |