Learn More
Techne™ Baño refrigerado
Código de producto. 11553769
Change view
Click to view available options
Modelo:
RB-12A
RB-5A
Capacidad (métrico):
7 L
12 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Capacidad (métrico) unitSize
11553769 RB-5A 7 L cada uno
11543769 RB-12A 12 L cada uno
2 options
Código de producto. 11553769
Marca: Techne™ 1221204
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Soporta una amplia gama de temperaturas
  • Refrigeración integrada para una refrigeración eficiente
  • La construcción robusta de acero inoxidable facilita la limpieza
Spezifikation
Capacidad (métrico) 7 L
Capacidad de refrigeración 20 °C a 145W, 0 °C a 145W, -10 °C a 110W
Intervalo de temperatura De -20 °C a +100 °C
Características Baño circulante con unidad de refrigeración integrada, intervalo de temperatura de - 35 °C a + 100 °C, construcción robusta de acero inoxidable, tres modelos de baño refrigerado disponibles: 7, 12 22 litros,3 años de garantía.
Modelo RB-5A
Garantía 3 años
Tensión 230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.