Descripción
- La fórmula de cambio de fase dura un 15 % más que los paquetes de gel estándar
- Cuatro formulaciones de 0 a -23 °C (de 32 a -10 °F)
- No tóxico y reutilizable
Especificaciones
Especificaciones
| Anchura exterior (métrico) | 19,7 cm |
| Longitud (imperial) exterior | 10,5 in |
| Anchura exterior (imperial) | 7,75 in |
| Longitud (métrico) exterior | 26,7 cm |
| Altura exterior (imperial) | 1,18 in |
| Altura exterior (métrico) | 3 cm |
| Peso (imperial) | 48 oz |
| Peso (métrico) | 1360 g |
| Capacidad (métrico) | 1419,5 mL |
| Descripción | Paquete frío y suave de cambio de fase -1 °C (30 °F) , 1,4 l (48 oz) |
| Mostrar más |