Learn More
Lenz Laborglasintrumente Unidades de reacción de reflujo
Descripción
- Reactor por lote para agitación a presión normal o vacío, con posibilidad de adición de líquidos y ebullición a reflujo.
- Componentes del sistema de alta calidad: Recipientes de reacción (6, 10, 20 o 30 l) con camisa termostática (calentable mediante un baño termostático), con válvula de descarga inferior (PTFE, sin volumen muerto), fabricados con tubería DURAN™
- Tapa de brida plana (LF 150 o LF 200), 1 cuello central NS 45/40, 1 cuello lateral 45° KF 50, 1 cuello lateral 45° NS 29/32, 1 cuello lateral recto NS 14/23, material: DURAN™
- Embudo de alimentación, adición constante, 1000 ml con graduación, NS 29/32, hecho de tubo DURAN™, condensador de reflujo (ver detalles en la página 72) adecuado para operación de vacío, longitud de la camisa: 300 mm, 2 KF 50, fabricados con tubos DURAN™
- Cojinete de agitador y agitador con eje de 16 mm, agitador: acero, recubierto de PTFE
- Estructura de soporte rígido de acero con recubrimiento en polvo, tirante de tensión: acero inoxidable, dimensiones: aprox. 0,5 x 0,35 x 1,7 m (An x P x Al)
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Brida de laboratorio 200 LF |
| Para utilizar con (aplicación) | Para agitación bajo presión normal o vacío |
| Capacidad (métrico) | 6 L |
| Cantidad | 1 unidad |