Learn More
Abeba™ Zapatos Reflexor™ 6912
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
- Piel suave
- Negro
- Suela de PU antideslizante
- 2 plantillas Reflexor™ reemplazables (artículo n.º 3565/ 3568)
- Antiestático
- Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
- 3 correas ajustables en el empeine
- cierre de velcro
- Costura cosida a mano
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC |
| Color | Negro |
| Material de revestimiento | Microfibra |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 36 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 6912 |